N1142
Neomycin
solution, suitable for cell culture, BioReagent
Szinonimák:
Antibiotic 10676, Neomycin B
About This Item
Javasolt termékek
product name
Neomycin solution, with 10 mg/mL neomycin in 0.9% NaCl, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
biológiai forrás
Streptomyces fradiae
Minőségi szint
sterilitás
0.1 μm filtered
termékcsalád
BioReagent
form
liquid
hatékonyság
8-12 mg per mL
kiszerelés
pkg of 20ML
koncentráció
10 mg/mL in 0.9% NaCl (neomycin)
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
szín
clear
UniProt elérési szám
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
protein synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O)[C@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]4O[C@@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4N)[C@H]3O)[C@H](N)[C@@H](O)[C@@H]1O
Géninformáció
human ... TERT(7015)
Általános leírás
Alkalmazás
- as a supplement of autoclaved acidified water for bone marrow transplantation
- for the selection of stable clones
- as a component of artificial sea water (ASWO) medium to remove bacteria from O. tauri cultures
Biokémiai/fiziológiai hatások
Mode of action: This product acts by binding to the 30S and 50S subunits, causing miscoding and inhibiting initiation and elongation during protein synthesis. Neomycin also blocks voltage-sensitive Ca2+ channels without affecting the Na+/Ca2+ antiporter in neurons.
Antimicrobial spectrum: Neomycin acts against both gram-positive and gram-negative bacteria
Vigyázat
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Cikkek
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic