Merck
529508
Sigma-Aldrich
Potassium chromate
≥99.95% trace metals basis
Szinonimák:
Chromate of potash, Dipotassium chromate, Dipotassium dioxido(dioxo)chromium, Dipotassium monochromate
About This Item
Lineáris képlet:
K2CrO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
194.19
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
≥99.95% trace metals basis
Forma:
solid
gőzsűrűség
6.7 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
≥99.95% trace metals basis
Forma
solid
szennyeződések
≤500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
971 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lirong Liang et al.
Journal of neurochemistry, 154(4), 372-388 (2019-11-11)
Sevoflurane is one of the most widely used anesthetics with recent concerns rising about its pediatric application. The synaptic toxicity and mechanisms underlying its long-term cognition impairment remain unclear. In this study, we investigated the expression and roles of homeodomain
Saturnino Spiga et al.
Brain structure & function, 216(3), 171-182 (2011-04-05)
Visualization of neuronal elements is of fundamental importance in modern neuroscience. Golgi-Cox impregnation is a widely employed method that provides detailed information about morphological characteristics of neurons, but none regarding their neurochemical features. Immunocytochemical procedures, on the other hand, can
Inês Domingues et al.
Comparative biochemistry and physiology. Toxicology & pharmacology : CBP, 152(3), 338-345 (2010-06-23)
The present work aims to compare the sensitivity of embryos and adult zebrafish to chromium (VI) (as potassium dichromate) focusing on biomarkers (cholinesterase, glutathione S-transferase and lactate dehydrogenase) as endpoints. Zebrafish eggs showed less sensitivity to Cr (VI) (96 h-LC50=145.7
Nejla Soudani et al.
Experimental and toxicologic pathology : official journal of the Gesellschaft fur Toxikologische Pathologie, 63(6), 541-548 (2010-05-25)
Chromium, a major environmental pollutant, is known for its wide toxic manifestations. The present experiment pertains to the protective role of selenium (Se) against K(2)Cr(2)O(7)-induced hepatotoxicity. Female Wistar rats were divided into four groups of six each: group I served
Ying Li et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 65(1), 25-29 (2008-04-02)
Adsorption thermodynamic characteristic and kinetics of dissolved chromium from aqueous solutions onto humic acids (HAs) were studied. The results showed that the Freundlich isotherm model described the equilibrium data well. The negative DeltaG degrees confirmed the spontaneity of adsorption process.