Merck
M37889
Sigma-Aldrich
Methylcyclohexane
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
Hexahydrotoluene
About This Item
Lineáris képlet:
C6H11CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
98.19
Beilstein:
505972
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.06
gőzsűrűség
3.4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
37 mmHg ( 20 °C)
83.2 mmHg ( 37.7 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
545 °F
robbanási határérték
6.7 %
törésmutató
n20/D 1.422 (lit.)
bp
101 °C (lit.)
mp
−126 °C (lit.)
sűrűség
0.77 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1CCCCC1
InChI
1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Methylcyclohexane can be used as a solvent in the:
  • Au/TiO2-catalyzed aerobic epoxidation of stilbene.
  • Chromium-catalyzed selective ethylene oligomerization.
  • Preparation of ABA-type olefin triblock copolymers.
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
24.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-4.0 °C - closed cup
Dokumentumtár megtekintése
Peroxide-mediated Alkyl-Alkyl coupling of dialkylzinc: A useful tool for synthesis of ABA-Type Olefin triblock copolymers
Kim S, et al.
Macromolecules, 51, 4821-4828 (2018)
Selective ethylene oligomerization with chromium complexes bearing pyridine-phosphine ligands: influence of ligand structure on catalytic behavior
Yang Y, et al.
Organometallics, 33, 5749-5757 (2014)
Solvent and oxidant effects on the Au/TiO2-catalyzed aerobic epoxidation of stilbene
Lignier P, et al.
Catalysis Today, 138, 50-54 (2008)
Liliana Martelo et al.
The journal of physical chemistry. B, 119(48), 15023-15029 (2015-11-10)
Phasor plots of the fluorescence intensity decay (plots of the Fourier sine transform versus the Fourier cosine transform, for one or several angular frequencies) are being increasingly used in studies of homogeneous and heterogeneous systems. In this work, the phasor
Brian D Fitz et al.
Journal of chromatography. A, 1392, 82-90 (2015-03-31)
Low thermal mass gas chromatography (LTM-GC) was evaluated for rapid, high peak capacity separations with three injection methods: liquid, headspace solid phase micro-extraction (HS-SPME), and direct vapor. An Agilent LTM equipped with a short microbore capillary column was operated at