Merck
129801
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1-cyclohexene
97%
Szinonimák:
2,3,4,5-Tetrahydrotoluene
About This Item
Lineáris képlet:
C6H9CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
96.17
Beilstein:
1304483
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.45 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
sűrűség
0.811 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC1=CCCCC1
InChI
1S/C7H12/c1-7-5-3-2-4-6-7/h5H,2-4,6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CTMHWPIWNRWQEG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1-Methyl-1-cyclohexene (2,3,4,5-Tetrahydrotoluene) is a sterically hindered, unactivated alkene.
Alkalmazás
1-Methyl-1-cyclohexene (2,3,4,5-Tetrahydrotoluene) was used to study the secondary organic aerosol (SOA) yields from the ozonolysis of cycloalkenes.
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
24.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-4 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Renyuan Pony Yu et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(35), 13168-13184 (2013-08-24)
The bis(arylimidazol-2-ylidene)pyridine cobalt methyl complex, ((iPr)CNC)CoCH3, was evaluated for the catalytic hydrogenation of alkenes. At 22 °C and 4 atm of H2 pressure, ((iPr)CNC)CoCH3 is an effective precatalyst for the hydrogenation of sterically hindered, unactivated alkenes such as trans-methylstilbene, 1-methyl-1-cyclohexene
M D Keywood et al.
Environmental science & technology, 38(15), 4157-4164 (2004-09-09)
The secondary organic aerosol (SOA) yields from the laboratory chamber ozonolysis of a series of cycloalkenes and related compounds are reported. The aim of this work is to investigate the effect of the structure of the hydrocarbon parent molecule on