Fontos dokumentumok
D62403
1,2-Dichloroethylene, mixture of cis and trans
98%
Szinonimák:
1,2-Dichloroethene, Acetylene dichloride, sym-Dichloroethylene
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
5.32 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.447 (lit.)
bp
48-60 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
sűrűség
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl\C=C\Cl
InChI
1S/C2H2Cl2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Chloro-enynes from terminal alkynes via Sonogashira coupling.
- Trichloroethyl alkyl ketones by reacting with acyl chlorides via Friedel-Crafts reaction in the presence of aluminum chloride.
- (Ethenediyl)bis[thiazole] via Pd-catalyzed Stille-coupling reaction with 2-(tributylstannyl)thiazole.
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
42.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?