Fontos dokumentumok
239232
Calcium hydroxide
ACS reagent, ≥95.0%
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥95.0%
Forma
powder
szennyeződések
≤0.03% insol. in HCl
≤0.1% S compounds
≤3.0% calcium carbonate
pH
12.4-12.6 (20 °C)
sűrűség
2.24 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.03%
kation nyomok
Fe: ≤0.05%
K: ≤0.05%
Mg: ≤0.5%
Na: ≤0.05%
Sr: ≤0.05%
heavy metals: ≤0.003% (by ICP)
SMILES string
O[Ca]O
InChI
1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- In the pretreatment of technical lignin during the pyrolysis in a fluidized bed reactor to overcome the agglomeration to produce phenolic-rich bio-oil.
- As a catalyst in the pyrolysis of pinewood in a fixed bed reactor.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)