Fontos dokumentumok
A5764
Ammonium phosphate dibasic
reagent grade, ≥98.0%
Szinonimák:
Ammonium hydrogenphosphate, Diammonium hydrogenphosphate, di-Ammonium hydrogenphosphate (sec)
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
Teszt
≥98.0%
Forma
powder or crystals
pH
7.5-9.0 (25 °C, 132.1 g/L)
mp
155 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: soluble 132 g/L at 20 °C
SMILES string
N.N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- As an activator in generating activated carbon using waste ramulus mori as a source material.
- To compose the mobile phase for the removal of synthetic impurities from voriconazole by HPLC.
- Preparation of Eu ions doped oxyapatite Ca8Gd2(PO4)6O2 (CGP) samples.
- Syringe-type cartridge based electric field-assisted solid phase extraction of sunset yellow, an anionic dye.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)