Fontos dokumentumok
367176
Sodium hydroxide
beads, 16-60 mesh, reagent grade, 97%
Szinonimák:
‘Caustic soda’
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
>1 (vs air)
gőznyomás
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Teszt
97%
Forma
beads
technika/technikák
titration: suitable
részecskeméret
16-60 mesh
mp
318 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
sűrűség
2.13 g/cm3
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- Titration methods.
- Dissolution testing.
- As a base for adjusting pH.
- As a reducing agent to initiate the synthesis of resin-supported silver nanoparticles.
- As an alternative to sodium hydride in the carbon-11 methylation reaction in the synthesis of [11C]diprenorphine.
- Preparation of bead cellulose loaded with iron oxyhydroxide (BCF).
- Synthesis of polyethyleneimine-sodium xanthogenate (PEX).
- Pretreatment of thickened waste activated sludge during anaerobic digestion.
- Struvite precipitation recycling technology.
- Production of sewage-sludge-based activated carbons.
- Preparation of β-cyclodextrin (β-CD)/cellulose hydrogels.
- Prion inactivation during industrial decontamination procedure.
- Pretreatment of sugarcane bagasse for the sugar recovery.
- In the Impinger to remove acidic gases.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?