Fontos dokumentumok
S9506
Ammonium sodium phosphate dibasic tetrahydrate
≥99%
Szinonimák:
sec-Sodium ammonium phosphate, Ammonium sodium hydrogen phosphate, Sodium ammonium hydrogen phosphate
Teszt
≥99%
Forma
powder
SMILES string
[NH4+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/H3N.Na.H3O4P.4H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;/h1H3;;(H3,1,2,3,4);4*1H2/q;+1;;;;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- PHAs Producing Bacteria Isolated from Waste Cooking Oil: Isolation and Characterization: This study involves the utilization of ammonium sodium phosphate dibasic tetrahydrate among other phosphate salts in the preparation of media for the growth of bacteria isolated from waste cooking oil (FH Rasnani, NAM Zain, 2023).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)