Fontos dokumentumok
43314
TOS-propionate agar medium (acc. ISO)
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Szinonimák:
BSC Propionate Agar Base, Bifidobacteria Selective Count Agar Base, TOS-MUP Agar (Base), Transgalctosylated oligiosaccharide agar medium
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to ISO 29981:2010 IDF 220:2010
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 15 g/L
ammonium sulfate, 3 g/L
casein enzymic hydrolysate, 10 g/L
L-cysteine hydrochloride, monohydrate, 0.5 g/L
dipotassium hydrogen phosphate, 4.8 g/L
Galactooligosaccharide, 10 g/L
magnesium sulfate heptahydrate, 0.2 g/L
Potassium dihydrogen phosphate, 3 g/L
sodium propionate, 15 g/L
yeast extract, 1 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
6.3±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
alkalmasság
Bifidobacterium spp.
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
For selective isolation of Bifidobacteria add contents of 2 x 25 ml vials of Lithium mupirocin Supplement (Cat. No. 69732). Mix carefully to avoid the formation of air bubbles and dispense as desired.
Note: This medium being sensitive to heat, excessive heat treatment may therefore indicatively influence the properties of the medium. For more selectivity Glacial acetic acid (Bifido Selective Supplement B, Cat. No. 90577) may also be added. After addition of Bifido Selective Supplement B pH of the medium will shift to the acidic side, which does not affect the performance of the medium.
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?