Fontos dokumentumok
650560
tert-Butyl methyl ether
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9%
Szinonimák:
MTBE, Methyl tert-butyl ether
About This Item
Javasolt termékek
grade
HPLC Plus
for residue analysis
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.1 (vs air)
gőznyomás
4.05 psi
Teszt
99.9%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
705 °F
robbanási határérték
15.1 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤0.02% water
<1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
párolgási maradék
≤0.0001%
halogénezett maradékok
≤10 ng/L (as heptachlor epoxide)
törésmutató
n20/D 1.369 (lit.)
bp
55-56 °C (lit.)
mp
-110 °C
sűrűség
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-elnyelés
λ: 210 nm Amax: 1.0
λ: 225 nm Amax: 0.50
λ: 250 nm Amax: 0.10
λ: 300-400 nm Amax: 0.005
alkalmazás(ok)
food and beverages
SMILES string
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-18.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-28 °C - closed cup