Merck
666734
Sigma-Aldrich
tert-Butyl-methyl-13C ether
99 atom % 13C
Szinonimák:
2-(methoxy-13C)-2-methyl-Propane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13CC4H12O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
89.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352112
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
bp
55-56 °C
sűrűség
0.748 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
CC(C)(C)O[13CH3]
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3/i4+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BZLVMXJERCGZMT-AZXPZELESA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-27.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-33 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)