Merck
1083303
USP
tert-Butyl methyl ether
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
MTBE, Methyl tert-butyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
88.15
Beilstein:
1730942
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
3.1 (vs air)
öngyulladási hőmérséklet
705 °F
robbanási határérték
15.1 %
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.369 (lit.)
bp
55-56 °C (lit.)
sűrűség
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
tert-Butyl methyl ether USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1