Fontos dokumentumok
443808
tert-Butyl methyl ether
ACS reagent, ≥99.0%
Szinonimák:
MTBE, Methyl tert-butyl ether
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.1 (vs air)
gőznyomás
4.05 psi
Teszt
≥99.0%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
705 °F
robbanási határérték
15.1 %
szennyeződések
≤0.05% water
<1 ppm H2O2
párolgási maradék
≤0.001%
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.369 (lit.)
bp
55-56 °C (lit.)
mp
-110 °C
sűrűség
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
microbiology
SMILES string
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- As sole carbon and energy source in a mixed microbial consortium.
- To extract lipids from biological fluids for shotgun profiling.
- To synthesize fatty acid methyl esters (FAMEs) and glycerol tert-butyl ether by transesterification of canola oil in the absence of catalyst under supercritical condition.
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-18.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-28 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?