Fontos dokumentumok
5.89595
Sigma-Aldrich
tert-Butyl methyl ether
99.8%, anhydrous
Szinonimák:
MTBE, Methyl tert-butyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
88.15
Beilstein:
1730942
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352112
NACRES:
NA.22
grade:
anhydrous
Teszt:
99.8%
bp:
55-56 °C (lit.)
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.1 (vs air)
Teszt
99.8%
öngyulladási hőmérséklet
705 °F
robbanási határérték
15.1 %
törésmutató
n20/D 1.369 (lit.)
bp
55-56 °C (lit.)
sűrűség
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-18.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-28 °C - closed cup