Összes fotó(1)
Key Documents
1.01845
Supelco
tert-Butyl methyl ether
for liquid chromatography LiChrosolv®
Szinonimák:
tert-Butyl methyl ether, MTBE, MTB, 2-Methoxy-2-methylpropane, Methyl tert-butyl ether, TBME
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
88.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
216-653-1
NACRES:
NA.03
gőznyomás
268 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
LiChrosolv®
grade
isocratic
Teszt
≥99.8% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
460 °C
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.5-8.5 % (v/v)
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.02% Water
párolgási maradék
≤2.0 mg/L
áteresztőképesség
240 nm, ≥60%
255 nm, ≥85%
280 nm, ≥98%
kinematic viscosity
0.409 cSt(40 °C)
bp
55.3 °C/1013 hPa
mp
-108.6 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point -28 °C
oldhatóság
42 g/L
sűrűség
0.74 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
LiChrosolv® solvents provide high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level. This makes them ideal for reproducible separations.
Alkalmazás
Intended for HPLC and UHPLC-MS applications.
Used as an extraction solvent to analyze nucleotides of Drosophila gut microbiome in flies prior to LC-MS analysis.
Tulajdonságok és előnyök
  • suitability tested and specified for UHPLC-MS and UHPLC-UV: for analytical flexibility
  • specified quality in positive and negative in positive and negative electrospray ionization (ESI) and atmospheric-pressure chemical ionization-mass spectrometry (APCI-MS) for lowest detection limits and confidence in analyses for all important MS modes (test 1)
—ESI/APCI (+) < 2 ppb
—ESI/APCI (-) < 10 ppb
  • lowest impurity profile: for interference-free baselines (test 2)
  • Microfiltered through 0.2 μm filter (test 3) to provide
—a long lifespan to filters and mechanical parts of HPLC systems
—reduced risk of column clogging
  • packed in borosilicate glass bottles for minimized metal ion contaminations
  • lowest levels of trace metal impurities for a minimum metal ion adduct formation
—<5 ppb
  • lowest level of polyethylene glycol (PEG) impurities in UHPLC-MS solvent lineup (PEG S/N signal-to-noise-ratio < 50)
Elkészítési megjegyzés
Product filtered through a 0.2 μm filter
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99.8 %
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 2.0 mg/l
Water: ≤ 0.02 %
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 240 nm): ≥ 60 %
Transmission (at 255 nm): ≥ 85 %
Transmission (from 280 nm): ≥ 98 %
Filtered by 0.2 µm filter
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-18.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-28 °C - closed cup
Protocol for studying microbiome impact on host energy and reproduction in Drosophila
Gnainsky Y, et al.
STAR protocols, 3(2), 101253-101253 (2022)