08603
tert-Butyl methyl ether
analytical standard
Szinonimák:
MTBE, Methyl tert-butyl ether
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.1 (vs air)
Teszt
≥99.9% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
705 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
15.1 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.369 (lit.)
n20/D 1.369
bp
55-56 °C (lit.)
sűrűség
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
format
neat
SMILES string
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-18.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-28 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.