Merck
900519
Sigma-Aldrich
Isopropyl acetate
greener alternative
anhydrous, ZerO2®, ≥99.6%
Szinonimák:
Degassed and low oxygen isopropyl acetate, IPrOAc, Isopropyl acetate ZerO2®, Acetic acid isopropyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COOCH(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.13
Beilstein:
1740761
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.01
grade
ZerO2®
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
gőznyomás
47 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.6%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
894 °F
minőség
anhydrous
robbanási határérték
1.8 %, 37 °F
8 %
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
≤0.1% water
water
törésmutató
n20/D 1.377 (lit.)
bp
85-91 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
sűrűség
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
CC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Alkalmazás
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Jogi információk
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
41.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
5 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)