Merck
306991
Sigma-Aldrich
Isopropyl butyrate
99%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH2CO2CH(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.18
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
gőznyomás
6 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.393 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
sűrűség
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-5-7(8)9-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFOPEPMHKILNIT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Isopropyl butyrate is an electroantennographic detection (EAD) active compound that was identified by GC-mass spectrometry. It is attractive to both sexes of West Indian fruit fly, Anastrepha obliqua (Macquart) (Diptera: Tephritidae).
Alkalmazás
Isopropyl butyrate was used as intravaginal taggant in the study of "breath test" for vaginal gel use.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
75.2 °F
Lobbanási pont (C)
24 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Timothy E Morey et al.
Journal of clinical pharmacology, 53(1), 103-111 (2013-02-13)
Adherence to microbicide gel use is critical to optimizing effectiveness in preventing human immunodeficiency virus transmission. The authors hypothesized that ester taggants added to vaginal gels would generate exhaled alcohol and ketone metabolites and provide a "breath test" for vaginal
Leopoldo Cruz-López et al.
Journal of chemical ecology, 32(2), 351-365 (2006-03-24)
Nonirradiated males and females of Anastrepha obliqua (Macquart) were attracted to and landed more frequently on ripe fruits of Spondias mombin L. than on artificial fruit in wind tunnel bioassays. Porapak Q volatile extracts of S. mombin were also attractive
Jorge Toledo et al.
Journal of economic entomology, 102(6), 2072-2077 (2010-01-15)
Previous studies have shown that a nine-component blend (ethyl butyrate, isopropyl butyrate, hexan-1-ol, propyl butyrate, isobutyl butyrate, ethyl hexanoate, isopentyl butyrate, ethyl benzoate, and ethyl octanoate) isolated from Spondias mombin L. (Anacardiaceae) fruit are attractive to both sexes of West