Fontos dokumentumok
516813
Hydrogen peroxide solution
50 wt. % in H2O, stabilized
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
suitable for EPA 200.7
Minőségi szint
gőznyomás
23.3 mmHg ( 30 °C)
Teszt
48-52% H2O2 basis (by KMnO4, titration)
form
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
koncentráció
50 wt. % in H2O
mp
−40 °C
sűrűség
1.197 g/mL at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Epoxidation of alkenes in the presence of homogeneous metal catalyst.
- Oxidative halogenation in the presence of metal catalyst.
- Oxidation of sulfides to sulfoxides and sulfones in the presence of polymer immobilised catalyst.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.