1.08597
Hydrogen peroxide
30%, stabilized, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Hydrogen peroxide solution, Perhydrol
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
BP
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
gőznyomás
18 hPa ( 20 °C)
23.3 mmHg ( 30 °C)
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
form
liquid
koncentráció
30%
pH
2-4 (20 °C in H2O)
bp
107 °C/1013 hPa
mp
-26 °C
sűrűség
1.11 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
tárolási hőmérséklet
2-25°C
SMILES string
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
not combustible
Lobbanási pont (C)
not combustible