Merck
494437
Sigma-Aldrich
Methanol
≥99.93%, BioReagent
Szinonimák:
Methyl alcohol
Méret kiválasztása
1 L
24 600,00 Ft
2 L
60 800,00 Ft
24 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 L
24 600,00 Ft
2 L
60 800,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
32.04
Beilstein:
1098229
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.05
Teszt:
≥99.93%
bp:
64.7 °C (lit.)
gőznyomás:
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
24 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Terméknév
Methanol, BioReagent, ≥99.93%
gőzsűrűség
1.11 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
leírás
gradient analysis <= 0.005 254nm
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥99.93%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
725 °F
robbanási határérték
36 %
szennyeződések
≤0.0002 meq/g Titr. base
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.02% (water)
párolgási maradék
<0.0003%
szín
APHA: <10
törésmutató
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
oldhatóság
benzene: miscible(lit.)
ethanol: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
sűrűség
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-elnyelés
λ: 203 nm Amax: 1.0
λ: 210 nm Amax: 0.60
λ: 220 nm Amax: 0.30
λ: 230 nm Amax: 0.15
λ: 240 nm Amax: 0.05
λ: 260-400 nm Amax: 0.01
Formátum
neat
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Methanol (MeOH) is an organic solvent with a wide range of industrial applications. It is the main component of lithium batteries.[1] It can be prepared by hydrogenation of CO2 under various conditions.[2][3][4][5] Shape-selective zeolite-assisted transformation of methanol to C2-C10 hydrocarbons has been studied.[6] MeOH is a toxic alcohol employed for denaturing ethyl alcohol.[1] A study reports the preparation of biodiesel from canola oil using methanol under supercritical conditions.[7] Low water content, minimal residue and clean UV spectra are the special characteristics of this solvent. It can be utilized for biotechnological processes like protein sequencing, peptide and oligonucleotide synthesis.
Alkalmazás
Methanol has been used to fix resolved protein bands on sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) gel.[8]
Elkészítési megjegyzés
Product filtered through a 0.2 μm filter
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Combining Low-Pressure CO2 Capture and Hydrogenation To Form Methanol.
Khusnutdinova JR, et al.
ACS Catalysis, 5(4), 2416-2422 (2015)
Methanol.
R Von Burg
Journal of applied toxicology : JAT, 14(4), 309-313 (1994-07-01)
Nomaan M Rezayee et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(3), 1028-1031 (2015-01-17)
This Communication describes the hydrogenation of carbon dioxide to methanol via tandem catalysis with dimethylamine and a homogeneous ruthenium complex. Unlike previous examples with homogeneous catalysts, this CO2-to-CH3OH process proceeds under basic reaction conditions. The dimethylamine is proposed to play
CO2 hydrogenation to methanol over CuZnGa catalysts prepared using microwave-assisted methods.
Cai W, et al.
Catalysis Today, 242, 193-199 (2015)
CO2 Hydrogenation to Methanol on Supported Au Catalysts under Moderate Reaction Conditions: Support and Particle Size Effects.
Hartadi Y, et al.
ChemSusChem, 8(3), 456-465 (2015)
Questions
  1. May I use it for HPLC?
    1 answer
    1. This product is not tested for use in HPLC. The end-user will need to determine suitability. An HPLC qualified methanol with a minimum purity of 99.93%, is not currently available.
      Helpful?