Merck
467782
Sigma-Aldrich
Ammonium phosphate monobasic
≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
mono-Ammonium phosphate, prim-Ammonium phosphate, Ammonium dihydrogenphosphate
Méret kiválasztása
50 G
43 200,00 Ft
250 G
145 000,00 Ft
43 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
50 G
43 200,00 Ft
250 G
145 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
NH4H2PO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
115.03
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
43 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
for inorganic trace analysis
Minőségi szint
Teszt
≥99.99% trace metals basis
Forma
solid
szennyeződések
≤0.005% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
pH
3.8-4.4
mp
190 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: soluble(lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
kation nyomok
Ca: 0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: 0.0005%
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm
SMILES string
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Ammonium phosphate monobasic (APM) is an inorganic salt widely used in fertilizer, baking powder and yeast production. It is also employed as an agent to control pH of a solution, in corrosion inhibition.[1][2] APM can be prepared by reacting phosphoric acid with anhydrous ammonia maintaining the pH below 5.8.[1] The change in some of the physical characteristics on its addition to a high carbonate containing unfired and fired illitic shale has been studied.[3]
Alkalmazás
Employed in the synthesis of the first example of a mixed-valence ammonium iron phosphate, NH4Fe2(PO4)2.[4]
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Development and validation of a method for the determination of EDTA in non-alcoholic drinks by HPLC.
Cagnasso CE, et al.
J. Food Compos. Anal., 20(3), 248-251 (2007)
Effect of medium components and metabolic inhibitors on β-galactosidase production and secretion by Penicillium notatum 1.
Fiedurek J, et al.
Journal of Basic Microbiology, 36(1), 27-32 (1996)
Development of an inhibitor screening platform via mass spectrometry.
Rathore R, et al.
Journal of Biomolecular Screening, 13(10), 1007-1013 (2008)
Analysis of Antiretrovirals Used in Combination HIV Therapy.
McKenzie JAM, et al.
The Reporter, 18, 3-4 (2005)
Burdock GA.
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 142-142 (1997)