Fontos dokumentumok
A1645
Ammonium phosphate monobasic
ReagentPlus®, ≥98.5%
Szinonimák:
mono-Ammonium phosphate, prim-Ammonium phosphate, Ammonium dihydrogenphosphate
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
<0.001 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥98.5%
Forma
powder
pH
3.8-4.4 (25 °C, 50 g/L)
mp
190 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: soluble(lit.)
SMILES string
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Chitoporin from Serratia marcescens: recombinant expression, purification and crystallization.: This study details the application of ammonium phosphate monobasic in the crystallization of chitoporin from Serratia marcescens. The results provide insights into the structural biology of this protein, which is significant for understanding its function and potential applications in biotechnology (Amornloetwattana et al., 2020).
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)