Fontos dokumentumok
09709
Ammonium phosphate monobasic
BioUltra, ≥99.5% (T)
Szinonimák:
mono-Ammonium phosphate, prim-Ammonium phosphate, Ammonium dihydrogenphosphate
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioUltra
Minőségi szint
Teszt
≥99.5% (T)
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
pH
4.0-5.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp
190 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: ≤0.059
λ: 280 nm Amax: ≤0.050
SMILES string
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?