Fontos dokumentumok
1.01124
SAFC
Ammonium dihydrogen phosphate
cryst. extra pure
Szinonimák:
Ammonium dihydrogen phosphate, Ammonium biphosphate, Ammonium phosphate monobasic, Primary ammonium phosphate, Monoammonium orthophosphate
About This Item
Lineáris képlet:
(NH4)H2PO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
115.03
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352301
EC index szám:
231-764-5
gőznyomás
0.066 hPa ( 125 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (acidimetric)
form
solid
hatékonyság
5750 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3.8-4.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
190 °C
oldhatóság
368 g/L
sűrűség
1.80 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
800‑1100 kg/m3
alkalmazás(ok)
pharma/biopharma processes
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Alkalmazás
Ammonium dihydrogen phosphate cryst. extra pure is suitable for use in pharmaceutical processes.
Jogi információk
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)