Merck
419931
Sigma-Aldrich
Filter agent
Celite® 545
Szinonimák:
Diatomaceous earth, flux-calcined
Méret kiválasztása
500 G
17 800,00 Ft
2.5 KG
64 900,00 Ft
12 KG
115 000,00 Ft
17 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
500 G
17 800,00 Ft
2.5 KG
64 900,00 Ft
12 KG
115 000,00 Ft
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
11101527
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.54
17 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Forma
powder
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Celite® 545
Paraméterek
4.0 (Permeability(Darcy))
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Filter agent (diatomaceous earth) is made up of natural amorphous silica formed from the fossilized skeletons of diatoms.[1] It is extracted, crushed, dried and calcined with or without flux material. DE is widely used as filler in construction materials, paints and as anti-caking agent for agricultural chemicals.[2] It has high water and oil absorption ability.[1] The potential toxicity of different samples of DE has been assessed.[3]
Alkalmazás
Filter agent (diatomaceous earth) may be used in the following processes:
  • As an adsorbent for column chromatography.[4]
  • Synthesis of chitosan modified diatomaceous earth for the abstraction of humic acid from raw water.[5]
  • Synthesis of porous silica ceramics.[6]
Jogi információk
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Porous ceramic monoliths based on diatomite.
Saponjic A, et al.
Ceramics International, 41(8) , 9745-9752 (2015)
Study on Adsorption Removal of Humic Acid in Water by Modified Clays.
Wang YH, et al.
Applied Mechanics and Materials, 707, 247-250 (2015)
The global variability of diatomaceous earth toxicity: a physicochemical and in vitro investigation.
Nattrass C, et al.
Journal of Occupational Medicine and Toxicology (London, England), 10(1), 25-25 (2015)
Manipulating surface wettability and oil absorbency of diatomite depending on processing and ambient conditions.
Ozen I, et al.
Applied Surface Science, 332, 22-31 (2015)
Induction of p53-independent growth inhibition in lung carcinoma cell A549 by gypenosides.
Journal of cellular and molecular medicine (2015).
Liu JS, et al.
Journal of Cellular and Molecular Medicine, 19(7), 1697-1709 (2015)
Questions
  1. What is the particle size range for (part # 419931)?
    1 answer
    1. The particle size range is 0.02-0.1 mm.
      Helpful?