Fontos dokumentumok
22140
Celite® 545
filter aid, treated with sodium carbonate, flux calcined
Szinonimák:
Diatomaceous earth, flux-calcined
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
powder
minőség
flux calcined
treated with sodium carbonate
összetétel
Al2O3, 1.0%
CaO, 6.73%
Fe2O3, 0.46%
Na2O + K2O, 1.88%
SiO2, 89.0%
átlagos részecskeméret
≤125.30 μm (71% (acc. to Cilas))
pH
>8.5 (25 °C, 10% in aq. suspension)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Vigyázat
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1