Fontos dokumentumok
525227
Celpure® P1000
meets USP/NF testing specifications
Szinonimák:
Diatomaceous earth, flux-calcined, Filter agent
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
meets USP/NF testing specifications
Minőségi szint
Forma
powder
specifikus aktivitás
≤1 EU/g (endotoxin)
összetétel
SiO2, 98%
parameter
1.000 (Permeability(Darcy))
szennyeződések
≤0.2% water solubles
≤2.0% acid solubles
≤4 ppm EtOH/citric acid solubles
≤50 mg non-siliceous content
részecskeméret
1.0-2.0 mm
kation nyomok
As: ≤10 ppm (leachable)
Fe: ≤5 ppm (acid soluble)
Pb: ≤10 ppm (leachable)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Journal of cellular and molecular medicine (2015).