Fontos dokumentumok
20199-U
Celite® 545 AW Inorganic Adsorbent
reagent grade, 550 mesh, acid washed
Szinonimák:
Diatomaceous earth, flux-calcined, Celite® Filter Aid
About This Item
Javasolt termékek
product name
Celite® 545 AW, reagent grade
grade
reagent grade
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for EPA 1613
form
powder
kiszerelés
pkg of 454 g
technika/technikák
LPLC: suitable
külső felület
2-3.5 m2/g
matrix
Silica
mátrix aktív csoport
silica
részecskeméret
26 μm
pórusméret
170000 Å mean pore size
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Celite® 545 AW was used as stationary phase in purification of fagopyritols using preparative chromatography.
- Celite® 545 AW was used as packing material for fractionating procedure and the fractions were analysed using GC-ECD, GC/ECNI-MS and IC-MS/MS.
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.