64843
Celite® R566 Inorganic Adsorbent
filter aid
Szinonimák:
Celite 566
About This Item
Javasolt termékek
product name
Celite® R566,
grade
reagent grade
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
LPLC: suitable
külső felület
500 m2/g , approx.
matrix
Silica
mátrix aktív csoport
silica
részecskeméret
2000 μm
pórusméret
120 Å mean pore size
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- As an adsorbent in the Soxhlet method to determine the fat content of lupin-based milk alternatives (LMAs)
- For filtration of the crude reaction mixture in the synthesis of novel fluorinated and non-fluorinated di(thiazolyl)benzenes
- To filter the polymeric reaction mixtures in the study to evaluate the effect of lipids on cold crystallization of natural rubber
- As a filter in the synthesis of 1,4-cis-poly (isoprene) macroinitiators from natural rubber
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)