Fontos dokumentumok
22141
Celite® 545 AW
filter aid, acid washed, treated with sodium carbonate, flux calcined
Szinonimák:
Diatomaceous earth, flux-calcined
Forma
powder
minőség
acid washed
flux calcined
treated with sodium carbonate
összetétel
Al2O3, 4.0%
CaO, 0.5%
Fe2O3, 1.3%
Na2O + K2O, 3.3%
SiO2, 89.5%
veszteség
~0.3% loss on ignition, 900 °C
részecskeméret
≤113 μm (82% (acc. to Cilas))
pH
<7 (25 °C, 10% in aq. suspension)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Vigyázat
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Journal of cellular and molecular medicine (2015).