Fontos dokumentumok
1.02692
Supelco
Celite® 503 Diatomaceous Earth
Celite® 503. CAS 68855-54-9, pH 10 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
Szinonimák:
Celite® 503
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
11101527
EC index szám:
272-489-0
NACRES:
NB.21
Terméknév
Celite® 503, Celite® 503. CAS 68855-54-9, pH 10 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
Minőségi szint
technika/technikák
HPLC: suitable
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>450 °C
oldhatóság
0.0037 g/L
sűrűség
2.36 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
300 kg/m3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Celite® 503. CAS 68855-54-9, pH 10 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
Analízis megjegyzés
Identity: passes test
Loss on ignition (600 °C): ≤ 0.5 %
Particle size (< 0.1 mm): ≥ 85 %
Jogi információk
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1