Merck
221643
Sigma-Aldrich
Cobalt(II,III) oxide
powder, <10 μm
Szinonimák:
Cobaltosic oxide, Tricobalt tetraoxide
About This Item
Lineáris képlet:
~Co3O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
240.80
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
powder
Minőségi szint
részecskeméret
<10 μm
mp
895 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
O=[Co].O=[Co]O[Co]=O
InChI
1S/3Co.4O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LBFUKZWYPLNNJC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Cobalt(II,III) oxide, also knownas tricobalt tetraoxide is a black antiferrimagnetic solid. Our Co3O4 is a powder with a particle size of <10 μm and a cobalt concentration between 71-74%. A high melting point of 895 °C (dec.) indicates that Co3O4 can with stand elevated temperatures without decomposing, making it suitable for high-temperature applications such as heterogeneous catalysis in industrial processes. Co3O4 is also widely used in the battery industry as a precursor to fabricate cathode materials, such as lithium cobalt oxide and lithium nickel manganese cobalt oxide, for Li-ion batteries.
Alkalmazás
  • Synthesis of diphenylalanine/cobalt oxide hybrid nanowires and their application to energy storage.: This study demonstrates the synthesis of hybrid nanowires using diphenylalanine and cobalt oxide, highlighting their potential for enhancing energy storage capacities (Ryu et al., 2010).
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mathieu Renaud et al.
PloS one, 15(3), e0229794-e0229794 (2020-03-07)
In soil metal ecotoxicology research, dosing is usually performed with metal salts, followed by leaching to remove excess salinity. This process also removes some metals, affecting metal mixture ratios as different metals are removed by leaching at different rates. Consequently
Cikkek
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.