Merck
719676
Sigma-Aldrich
2-Butoxyethanol-13C6
99 atom % 13C, 97% (CP)
Szinonimák:
Ethylene glycol butyl ether-13C6
About This Item
Lineáris képlet:
13CH3(13CH2)3O13CH213CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
124.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352112
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
97% (CP)
Forma
liquid
bp
169-172.5 °C (lit.)
sűrűség
0.947 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2]O[13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
POAOYUHQDCAZBD-IDEBNGHGSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
152.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
67 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)