Merck
CRM78263
Supelco
Ethylene glycol butyl ether
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
2-Butoxyethanol, Butyl glycol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3OCH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.17
Beilstein:
1732511
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.1 (vs air)
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 81 °C)
termékcsalád
TraceCERT®
öngyulladási hőmérséklet
473 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
10.6 %
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
törésmutató
n20/D 1.419 (lit.)
bp
169-172.5 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
sűrűség
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCOCCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
152.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
67 °C - Pensky-Martens closed cup