Merck
343838
Sigma-Aldrich
2-Butoxyethanol-OD
98 atom % D
Szinonimák:
2-Butoxyethan(ol-d)
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3OCH2CH2OD
CAS-szám:
Molekulatömeg:
119.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.42 (lit.)
bp
171 °C/743 mmHg (lit.)
sűrűség
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[2H]OCCOCCCC
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3/i7D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
POAOYUHQDCAZBD-WHRKIXHSSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
152.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
67 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)