Merck
243558
Sigma-Aldrich
Potassium carbonate sesquihydrate
ACS reagent, 99%
About This Item
Lineáris képlet:
K2CO3 · 1.5H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
165.23
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade:
ACS reagent
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
98.5-101.0% (ACS specification)
99%
Forma
crystals or granules
(Powder or Crystals or Granules or Chunks)
szennyeződések
≤0.001% N compounds
≤0.004% S compounds (as SO42-)
≤0.005% silica
≤0.01% NH4OH pptd.
≤0.01% insolubles
veszteség
14.0-16.5% loss on heating
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
kation nyomok
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.02%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES string
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WWVGGBSGYNQKCY-UHFFFAOYSA-J
Általános leírás
Crystals of potassium carbonate sesquihydrate belong to the monoclinic crystal system and space group C2/c.
Alkalmazás
Potassium carbonate sesquihydrate can be used as a sorbent for the removal of CO2 from flue gas in precombustion process. It may be employed as a base in the cross-coupling of benzene boronic acid with benzoyl chloride in the presence of deposited Pd catalysts to give benzophenone.
It may also be used as one of the reaction components in the preparation of:
  • 1,2,3-triethylimidazolium
  • 1,2,3-triethyl-4-methylimidazolium
  • 2-ethyl-1,3,4-trimethylimidazolium
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Study of the performance of imidazolium-derived cations as structure directing agents in the synthesis of zeolites in fluoride media.
Variani YM, et al.
New. J. Chem., 40(9), 7968-7977 (2016)
Ab initio thermodynamic study of the CO2 capture properties of potassium carbonate sesquihydrate, K2CO3? 1.5H2O.
Duan Y, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 116(27), 14461-14470 (2012)
Synthesis of aromatic ketones by Suzuki-Miyaura cross-coupling of acyl chlorides with boronic acids mediated by palladium catalysts deposited over donor-functionalized silica gel.
Semler M and Stepnicka P.
Catalysis Today, 243, 128-133 (2015)
Synthesis, structure, and optical activity of HPM-1, a pure silica chiral zeolite.
Rojas A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(32), 11975-11984 (2013)