Fontos dokumentumok
E36652
2-Ethyl-4-methylimidazole
95%
Szinonimák:
EMI-2,4
Teszt
95%
törésmutató
n20/D 1.5 (lit.)
bp
292-295 °C (lit.)
mp
47-54 °C (lit.)
sűrűség
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCc1nc(C)c[nH]1
InChI
1S/C6H10N2/c1-3-6-7-4-5(2)8-6/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ULKLGIFJWFIQFF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- cross-linker for epoxy resins to synthesize network polymers with improved thermal resistance and physical properties.
- curing agent for polysiloxane episulfide resin (PSER).
- catalyst to promote curing of blends of hyperbranched aromatic epoxy polymer and bisphenol F diglycidyl ether.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
278.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
137 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?