Fontos dokumentumok
31462
Nickel(II) chloride hexahydrate
puriss. p.a., ≥98%
About This Item
Javasolt termékek
grade
puriss. p.a.
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: nickel
pH
4-7 (20 °C, 5%)
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤10 mg/kg
Co: ≤100 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Ni]Cl
InChI
1S/2ClH.Ni.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LAIZPRYFQUWUBN-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3