Merck
467901
Supelco
Nickel(II) sulfate hexahydrate
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Lineáris képlet:
NiSO4 · 6H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
262.85
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
grade:
for inorganic trace analysis
grade
for inorganic trace analysis
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.07 (vs air)
Teszt
≥99.99% trace metals basis
Forma
solid
szennyeződések
≤0.002% N compounds
≤0.005% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
kation nyomok
Ca: ≤0.005%
Co: ≤0.002%
Cu: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Mn: ≤0.002%
Na: ≤0.05%
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Általános leírás
Nickel (II) sulfate hexahydrate (NiSO4·6H2O), commonly called retgersite, is a naturally occurring enantiomorphic mineral. It crystallizes in the monoclinic space group C2/c. Crystal structure of its various polymorphic forms have been investigated. The chiral nickel sulfate hexahydrate has been reported to induce asymmetric autocatalysis. The thermal degradation behavior of nickel(II) sulfate(VI) hexahydrate in air and helium atmosphere has been studied using thermogravimetry (TG) and X-ray powder diffraction (XRD).
Alkalmazás
  • Improvement of ion chromatography with ultraviolet photometric detection and comparison with conductivity detection for the determination of serum cations.: This study explores advanced ion chromatography techniques for analyzing serum cations, where Nickel(II) sulfate hexahydrate may be used as a standard or in method development. The research compares ultraviolet photometric detection with conductivity detection, enhancing analytical methods for precise cation analysis in various samples, which can be crucial for environmental and clinical chemistry (Shintani H, 1985).
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Structure of monoclinic nickel (II) sulfate hexahydrate.
Gerkin RE and Reppart WJ.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 44(8), 1486-1488 (1988)
Asymmetric induction by retgersite, nickel sulfate hexahydrate, in conjunction with asymmetric autocatalysis.
Matsumoto A, et al.
New. J. Chem., 39(9), 6742-6745 (2015)
Mechanism and kinetics of thermal decomposition of nickel (II) sulfate (VI) hexahydrate.
Tomaszewicz E and Kotfica M.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 77(1), 25-31 (2004)
Polymorphism of nickel sulfate hexahydrate.
Angel RJ and Finger LW.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 44(11), 1869-1873 (1988)
Hsiao-Chi Chuang et al.
Toxicology and applied pharmacology, 266(2), 298-306 (2012-11-21)
Heart rate variability (HRV) has been reported to be a putative marker of cardiac autonomic imbalance caused by exposure to ambient particulate matter (PM). Our objective in this study was to determine the effects on HRV from exposure to nickel