Merck
221988
Sigma-Aldrich
Ammonium thiocyanate
ACS reagent, ≥97.5%
Szinonimák:
Ammonium rhodanide
Méret kiválasztása
100 G
11 900,00 Ft
500 G
20 800,00 Ft
2.5 KG
88 500,00 Ft
11 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 G
11 900,00 Ft
500 G
20 800,00 Ft
2.5 KG
88 500,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
NH4SCN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
76.12
Beilstein:
3595135
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
eCl@ss:
38060604
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
Teszt:
≥97.5%
grade:
ACS reagent
Forma:
crystals
11 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥97.5%
Forma
crystals
szennyeződések
≤0.004 meq/g I2 consumers
≤0.005% insolubles
izzítási maradék
≤0.025%
pH
4.5-6.0 (25 °C, 5% in H2O)
mp
152-154 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Fe: ≤3 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES string
N.SC#N
InChI
1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Ammonium thiocyanate is an inorganic salt commonly used for thiocyanation of organic compounds.[1][2][3][4]
Alkalmazás
Ammonium thiocyanate may be used in the synthesis of the following:
  • Substituted 2-aminothiazole derivatives by reacting with [5]-halo ketone carbonyls in the presence of N-methylimidazole.5
  • Thiiranes from corresponding oxiranes in the presence of lithium tetrafluoroborate.[6]
Applied in the formation of novel two-dimensional Cd-SCN coordination solids with unusual and tailorable, checkerboard- or herringbone-patterned structures these structures are important steps toward technologically useful materials.[7]
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Schiff-Base Metal (II) Complexes as New Catalysts in the Efficient, Mild and Regioselective Conversion of 1, 2-Epoxyethanes to 2-Hydroxyethyl Thiocyanates with Ammonium Thiocyanate.
Sharghi H and Nasseri MA.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 76(1), 137-142 (2003)
Conversion of epoxides to thiiranes catalyzed with TiO(TFA)2 and TiCl3(OTf) in the presence of ammonium thiocyanate or thiourea.
Iranpoor N and Zeynizadeh B.
Synthetic Communications, 28(21), 3913-3918 (1998)
Thiocyanation of aromatic and heteroaromatic compounds using ammonium thiocyanate and I2O5.
Wu J, et al.
Synthetic Communications, 38(14), 2367-2373 (2008)
NBS or DEAD as effective reagents in α-thiocyanation of enolizable ketones with ammonium thiocyanate.
Reddy BVS, et al.
Tetrahedron Letters, 52(13), 1432-1435 (2011)
Regioselective thiocyanation of aromatic and heteroaromatic compounds using ammonium thiocyanate and oxone.
Wu G, et al.
Tetrahedron Letters, 46(35), 5831-5834 (2005)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?