Fontos dokumentumok
431354
Ammonium thiocyanate
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Ammonium rhodanide
About This Item
Javasolt termékek
grade
for inorganic trace analysis
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
form
crystals
szennyeződések
≤0.004 meq/g I2 consumers
≤0.005% insolubles
izzítási maradék
≤0.025%
pH
4.5-6.0
mp
152-154 °C (lit.)
oldhatóság
water: 76.1 g/L at 20 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Fe: ≤3 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
SMILES string
N.SC#N
InChI
1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Graphitic carbon nitride.
- Three-dimensional nitrogen and sulfur co-doped graphene frameworks (N/S-GFs).
- Substituted 2-aminothiazole derivatives by reacting with α-halo ketone carbonyls in the presence of N-methylimidazole.
- Thiiranes from corresponding oxiranes in the presence of LiBF4.
- 1,2,4-triazole-3-thiones by a multi-component reaction with benzohydrazide acid and acid chloride in the absence of solvent.
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1