Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
217638
Sodium iodide
ReagentPlus®, ≥99%
Összes fotó(4)
About This Item
Lineáris képlet:
NaI
CAS-szám:
Molekulatömeg:
149.89
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
Forma
powder
szennyeződések
<1.0% water
pH
6-9 (20 °C, 50 g/L)
mp
661 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble(lit.)
SMILES string
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Általános leírás
Sodium iodide is an ionic compound that can be prepared by treating sodium hydroxide or sodium carbonate with hydriodic acid. It is a versatile reagent used as an iodide source in organic synthesis.
Alkalmazás
Sodium iodide can be used as a catalyst :
- To synthesize α-alkoxylated ketones.
- For N-tert-butoxy carbonylation of amines.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 648-648 (1994)
Synthetic methods and reactions. 62. Transformations with chlorotrimethylsilane/sodium iodide, a convenient in situ iodotrimethylsilane reagent.
Olah GA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 44(8), 1247-1251 (1979)
The Chesapeake Bay Institute technique for the Winkler dissolved oxygen method.
Carpenter JH.
Limnology and Oceanography, 10(1), 141-143 (1965)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 999-999 (1994)
Caroline Serrano-Nascimento et al.
Molecular and cellular endocrinology, 349(2), 154-161 (2011-10-18)
Iodide excess acutely downregulates NIS mRNA expression, as already demonstrated. PCCl3 cells treated or not with NaI, NaI+NaClO(4) or NaI+Methimazole, for 30 min to 24 h, were used to further explore how iodide reduces NIS gene expression. NIS mRNA expression