Fontos dokumentumok
746371
Sodium iodide
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.5%
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
>1 (vs air)
termékcsalád
Redi-Dri™
Teszt
≥99.5%
form
powder
minőség
free-flowing
szennyeződések
≤0.002% N compounds
≤0.01% insolubles
pH
6.0-9.0 (25 °C, 5%)
mp
661 °C (lit.)
anion nyomok
Cl- and Br-: ≤0.01%
iodate (IO3-): ≤3 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES string
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- NaI-AlCl3 is used as a dehydrating agent in the Beckmann rearrangement of ketoximes to anilides.
- NaI-cerium chloride supported on silica gel is used as a catalyst for the synthesis of 2,3-dihydro-1H-1,5-benzodiazepines by the reaction of o-phenylenediamines and ketones.
- NaI-dichlorodimethylsilane catalytic system is used for the reduction of diarylmethanols to corresponding diarylmethanes.
Tulajdonságok és előnyök
- Increased efficiency – Eliminates time and effort of loosening hardened powders
- Safety – Eliminates tools of force used to break up clumps
- Ecology – Reduces waste as it does not stick to the packaging
- Economy – Faster preparation and solvation increase productivity and reduce costs
- Assured Quality – Excellent, expert-tested quality with no anti-caking agents
- Flexible volumes – Available from research amounts to scale-up quantities
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.