Fontos dokumentumok
221945
Potassium iodide
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 745 °C)
Teszt
≥99.0%
form
crystals
szennyeződések
≤0.001% N compounds
≤0.005% insolubles
veszteség
≤0.2% loss on drying
pH
6.0-9.2 (25 °C, 5%)
mp
681 °C (lit.)
anion nyomok
chloride, bromide (as Cl)-: ≤0.01%
iodate (IO3-): ≤3 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤3 ppm
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES string
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Thyroid
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3