Fontos dokumentumok
229911
Sodium iodide
≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
≥99.99% trace metals basis
Forma
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable (MS-laser desorption/ionization (LDI-MS))
szennyeződések
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
661 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)