Fontos dokumentumok
376558
Iodine
flakes, ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
9 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.31 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 38.7 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
Forma
flakes
ellenállás
1.3E15 μΩ-cm
szennyeződések
≤0.05% nonvolatile matter
bp
184 °C (lit.)
mp
113 °C (lit.)
SMILES string
II
InChI
1S/I2/c1-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
It may be used as a catalyst in the synthesis of the following:
- Quinoxalines by reacting 1,2-diamines with 1,2-dicarbonyl compounds under microwave condition.
- N-Substituted pyrroles via condensation of 2,5-dimethoxy tetrahydrofuran with amines under microwave condition.
- Disulfidation of alkenes.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system, Thyroid
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?