Fontos dokumentumok
793558
Sodium iodide
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
>1 (vs air)
termékcsalád
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Teszt
≥99%
Forma
powder
minőség
free-flowing
szennyeződések
≤1.0% water
pH
6-9 (20 °C, 50 g/L)
mp
661 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.