Fontos dokumentumok
202401
Poly(ethylene glycol)
average Mn 600, hydroxyl, waxy solid
Szinonimák:
Polyethylene glycol, PEG
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Poly(ethylene glycol), average Mn 600, waxy solid (moist)
Forma
waxy solid (moist)
Minőségi szint
molekulatömeg
Mn 570-630
average Mn 600
törésmutató
n20/D 1.467
viszkozitás
10.5 cSt(210 °F)(lit.)
mp
20-25 °C (lit.)
sűrűség
1.128 g/mL at 25 °C
Ω-end
hydroxyl
α-end
hydroxyl
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
525.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
273.90 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Noble-metal nanostructures find diverse applications from catalysis to biomedical research, leveraging surface properties in various fields.